Principaux documents
AMBH2D6F6A4C
Ambeed, Inc.
Methyl 4-chloro-5-methylpicolinate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.61
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 4-chloro-5-methyl-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c1-5-4-10-7(3-6(5)9)8(11)12-2/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
KSYLPGBLKZFIQN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1104455-41-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements