Principaux documents
AMBH2D6F685D
Ambeed, Inc.
Methyl 4-iodo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.04
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 4-iodo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H7IN2O2/c1-9-5(6(10)11-2)4(7)3-8-9/h3H,1-2H3
Clé InChI
OTYGSOJERQNQFY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/75092-26-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements