Principaux documents
AMBH2D6F5947
Ambeed, Inc.
5-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-8-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.1
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-8-isoquinolinylamine
Inchi Code
1S/C9H11BrN2/c10-8-1-2-9(11)7-5-12-4-3-6(7)8/h1-2,12H,3-5,11H2
Clé InChI
ZCXVHSIERUIKMS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1260779-54-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements