Principaux documents
AMBH2D6F5842
Ambeed, Inc.
4-Aminoisoxazole hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.54
Numéro MDL:
Iupac Name
4-isoxazolamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H4N2O.ClH/c4-3-1-5-6-2-3;/h1-2H,4H2;1H
Clé InChI
DPDLVZSIELSTBG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/108511-98-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements