Principaux documents
AMBH2D6F580E
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-nitrophenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.01
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-nitrophenol
Inchi Code
1S/C6H4BrNO3/c7-4-1-5(8(10)11)3-6(9)2-4/h1-3,9H
Clé InChI
VJQGLUHOAIZTNK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/116632-23-6.html