Principaux documents
AMBH2D6F5738
Ambeed, Inc.
5,5'-Dibromo-2,2'-bipyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.98
Numéro MDL:
Iupac Name
5,5'-dibromo-2,2'-bipyridine
Inchi Code
1S/C10H6Br2N2/c11-7-1-3-9(13-5-7)10-4-2-8(12)6-14-10/h1-6H
Clé InChI
JNWPRPLNUUMYCM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15862-18-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements