Principaux documents
AMBH2D6F56C6
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-hydroxy-1H-pyrazole-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 5-hydroxy-1H-pyrazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H8N2O3/c1-2-11-6(10)4-3-5(9)8-7-4/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8,9)
Clé InChI
FGCPAXRNQIOISG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/85230-37-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/85230-37-1.html