Principaux documents
AMBH2D6F5673
Ambeed, Inc.
Methyl 4-amino-1,2,5-thiadiazole-3-carboxylate
250 MG
17,15 €
Réf. du fournisseur: A280186-250MG
17,15 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
250 MG
17,15 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: A280186-250MG
17,15 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
methyl 4-amino-1,2,5-thiadiazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C4H5N3O2S/c1-9-4(8)2-3(5)7-10-6-2/h1H3,(H2,5,7)
Clé InChI
DOLNBTMCAGQKDX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/63875-18-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements