Principaux documents
AMBH2D6F5282
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-chloropyrimidine-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.6
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 2-chloro-4-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O2/c1-2-12-6(11)5-3-4-9-7(8)10-5/h3-4H,2H2,1H3
Clé InChI
PWNAFFKEIJSHRD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1196152-00-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1196152-00-7.html