Principaux documents
AMBH2D6F5112
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
ethyl 5-bromo-2-(methylsulfanyl)-4-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O2S/c1-3-13-7(12)6-5(9)4-10-8(11-6)14-2/h4H,3H2,1-2H3
Clé InChI
HAZCVNCWMFKYJI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74840-38-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/74840-38-3.html