Principaux documents
AMBH2D6F5021
Ambeed, Inc.
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.08
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8N2.2ClH/c1-2-6-4-8-5-7(6)9-3-1;;/h1-3,8H,4-5H2;2*1H
Clé InChI
FZBCVKVGLQRBHY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/147740-02-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements