Principaux documents
AMBH2D6F4FDD
Ambeed, Inc.
2,9-Dibromo-1,10-phenanthroline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,9-dibromo-1,10-phenanthroline
Inchi Code
1S/C12H6Br2N2/c13-9-5-3-7-1-2-8-4-6-10(14)16-12(8)11(7)15-9/h1-6H
Clé InChI
QNLGXYVSHITTGT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39069-02-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements