Principaux documents
AMBH2D6F4FD4
Ambeed, Inc.
3-Chloro-5-nitropicolinic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.55
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-chloro-5-nitro-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H3ClN2O4/c7-4-1-3(9(12)13)2-8-5(4)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
Clé InChI
BNPDDLSKUUEFAA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/141238-23-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements