Principaux documents
AMBH2D6F4FCA
Ambeed, Inc.
2,5,6-Trichloronicotinonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.45
Numéro MDL:
Iupac Name
2,5,6-trichloronicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6HCl3N2/c7-4-1-3(2-10)5(8)11-6(4)9/h1H
Clé InChI
FXYJHWZGUONOAL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/40381-92-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements