Principaux documents
AMBH2D6F4EB7
Ambeed, Inc.
6-Ethoxynicotinaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.16
Numéro MDL:
Iupac Name
6-ethoxynicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C8H9NO2/c1-2-11-8-4-3-7(6-10)5-9-8/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
ROARRKDOMGZNFY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/97455-61-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/97455-61-3.html