Principaux documents
AMBH2D6F4D47
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.46
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-4-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C6H4BrClFN/c7-3-1-6(10)4(8)2-5(3)9/h1-2H,10H2
Clé InChI
JOPDUFGUFFLQSV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/305795-89-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements