Principaux documents
AMBH2D6F4CB5
Ambeed, Inc.
4-Phenylmorpholin-3-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-phenyl-3-morpholinone
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c12-10-8-13-7-6-11(10)9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2
Clé InChI
SIWXCJHUZAEIAE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/29518-11-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements