Principaux documents
AMBH2D6F4B68
Ambeed, Inc.
1-(4-Bromo-3-methylphenyl)ethanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.07
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(4-bromo-3-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c1-6-5-8(7(2)11)3-4-9(6)10/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
QRTFRIPKQPOIPI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Semi-Solid or Solid or Lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/37074-40-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/37074-40-1.html