Principaux documents
AMBH2D6F4A56
Ambeed, Inc.
3-Methylpyridine-2,6-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-methyl-2,6-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-4-2-3-5(7)9-6(4)8/h2-3H,1H3,(H4,7,8,9)
Clé InChI
XKDZQCLCLGOJHN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51566-22-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/51566-22-4.html