Principaux documents
AMBH2D6F4A39
Ambeed, Inc.
1,1'-Carbonimidoylbis-1H-imidazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
di(1H-imidazol-1-yl)methanimine
Inchi Code
1S/C7H7N5/c8-7(11-3-1-9-5-11)12-4-2-10-6-12/h1-6,8H
Clé InChI
FKGQRXQOODICAT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/104619-51-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements