Principaux documents
AMBH2D6F432B
Ambeed, Inc.
2,4-Dichloro-5-(ethoxymethyl)pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.06
Numéro MDL:
Iupac Name
(2,4-dichloro-5-pyrimidinyl)methyl ethyl ether
Inchi Code
1S/C7H8Cl2N2O/c1-2-12-4-5-3-10-7(9)11-6(5)8/h3H,2,4H2,1H3
Clé InChI
RZVUFAWKJMGXSK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7627-39-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/7627-39-6.html