Principaux documents
AMBH2D6F412A
Ambeed, Inc.
(1-Ethylpiperidin-4-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(1-ethyl-4-piperidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-2-9-5-3-8(7-10)4-6-9/h8,10H,2-7H2,1H3
Clé InChI
FLOQYJOORROJQU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90226-87-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements