Principaux documents
AMBH2D6F4036
Ambeed, Inc.
Methyl 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.07
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c1-14-9(13)7-4-6(10)5-12-3-2-11-8(7)12/h2-5H,1H3
Clé InChI
HVNRXVYXTRSZKM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/908581-18-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements