Principaux documents
AMBH2D6F3F18
Ambeed, Inc.
3-Bromo-4-methyl-1H-pyrazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-bromo-4-methyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C4H5BrN2/c1-3-2-6-7-4(3)5/h2H,1H3,(H,6,7)
Clé InChI
NIKFLRLLYKEJJK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5932-20-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements