Principaux documents
AMBH2D6F367F
Ambeed, Inc.
1-(Pyridin-2-yl)piperazin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
1-(2-pyridinyl)-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C9H11N3O/c13-9-7-10-5-6-12(9)8-3-1-2-4-11-8/h1-4,10H,5-7H2
Clé InChI
YAXQKAGUVNHYNL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/345310-98-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/345310-98-7.html