Principaux documents
AMBH2D6F35D8
Ambeed, Inc.
6-Bromo-3-chlorobenzo[d]isoxazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.46
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-3-chloro-1,2-benzisoxazole
Inchi Code
1S/C7H3BrClNO/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-10-7(5)9/h1-3H
Clé InChI
OQLUUNXXNDSROP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1243389-57-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1243389-57-2.html