Principaux documents
AMBH2D6F34D3
Ambeed, Inc.
2-((5-Bromopyrimidin-2-yl)oxy)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.02
Numéro MDL:
Iupac Name
[(5-bromo-2-pyrimidinyl)oxy]acetic acid
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O3/c7-4-1-8-6(9-2-4)12-3-5(10)11/h1-2H,3H2,(H,10,11)
Clé InChI
YNKPSWPVUXFTJB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/270912-79-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements