Principaux documents
AMBH2D6F3401
Ambeed, Inc.
1-(5-Bromo-2-nitrophenyl)ethanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.04
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(5-bromo-2-nitrophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6BrNO3/c1-5(11)7-4-6(9)2-3-8(7)10(12)13/h2-4H,1H3
Clé InChI
AFDAUYYWZNNSFV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41877-24-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements