Principaux documents
AMBH2D6F33F3
Ambeed, Inc.
5-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.29
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-[(trimethylsilyl)ethynyl]pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H12N2Si/c1-12(2,3)5-4-9-6-10-8-11-7-9/h6-8H,1-3H3
Clé InChI
BESYUGWNHQDZIK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/216309-28-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/216309-28-3.html