Principaux documents
AMBH2D6F319F
Ambeed, Inc.
2-(4-Bromophenyl)pyrrolidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.12
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(4-bromophenyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C10H12BrN/c11-9-5-3-8(4-6-9)10-2-1-7-12-10/h3-6,10,12H,1-2,7H2
Clé InChI
HIJZBROSVFKSCP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/383127-22-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements