Principaux documents
AMBH2D6F29F4
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-amino-1H-imidazole-5-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
ethyl 2-amino-1H-imidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H9N3O2/c1-2-11-5(10)4-3-8-6(7)9-4/h3H,2H2,1H3,(H3,7,8,9)
Clé InChI
NGJGNTZJCFFZLK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/149520-94-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/149520-94-5.html