Principaux documents
AMBH2D6F28D4
Ambeed, Inc.
Imidazo[1,2-a]pyridin-8-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
imidazo[1,2-a]pyridin-8-ol
Inchi Code
1S/C7H6N2O/c10-6-2-1-4-9-5-3-8-7(6)9/h1,3-5H,2H2
Clé InChI
WJDZFQDFWRGDDH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69214-22-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/69214-22-8.html