Principaux documents
AMBH2D6F28B4
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(4-methoxy-3-nitrophenyl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl (4-methoxy-3-nitrophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H11NO5/c1-15-9-4-3-7(6-10(12)16-2)5-8(9)11(13)14/h3-5H,6H2,1-2H3
Clé InChI
HAFCSCBORMDMFL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34837-88-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements