Principaux documents
AMBH2D6F1C3B
Ambeed, Inc.
(2-(Pyrrolidin-1-ylsulfonyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.1
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(1-pyrrolidinylsulfonyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H14BNO4S/c13-11(14)9-5-1-2-6-10(9)17(15,16)12-7-3-4-8-12/h1-2,5-6,13-14H,3-4,7-8H2
Clé InChI
ONRDSHCJDLWHKN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/913835-83-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/913835-83-3.html