Principaux documents
AMBH2D6F1AA1
Ambeed, Inc.
(4-Bromobenzyl)triphenylphosphonium bromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
512.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(4-bromobenzyl)(triphenyl)phosphonium bromide
Inchi Code
1S/C25H21BrP.BrH/c26-22-18-16-21(17-19-22)20-27(23-10-4-1-5-11-23,24-12-6-2-7-13-24)25-14-8-3-9-15-25;/h1-19H,20H2;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
FQJYKXVQABPCRA-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51044-13-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements