Key Documents
AMBH2D6F19BA
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(hydroxyimino)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.26
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(hydroxyimino)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H18N2O3/c1-10(2,3)15-9(13)12-6-4-8(11-14)5-7-12/h8H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
WRIBYIZFHAKZCP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/150008-24-5.html
Pictogrammes
FlameExclamation markHealth hazard
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.ambeed.com/products/150008-24-5.html