Principaux documents
AMBH2D6F1943
Ambeed, Inc.
1-Benzylpyrrolidine-2,5-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.21
Numéro MDL:
Iupac Name
1-benzyl-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C11H11NO2/c13-10-6-7-11(14)12(10)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2
Clé InChI
IONNJVQITCVNHK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2142-06-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements