Principaux documents
AMBH2D6F188F
Ambeed, Inc.
2,4-Dichloro-7-tosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,4-dichloro-7-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C13H9Cl2N3O2S/c1-8-2-4-9(5-3-8)21(19,20)18-7-6-10-11(14)16-13(15)17-12(10)18/h2-7H,1H3
Clé InChI
DTDGVNQSPAWHTH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/934524-10-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/934524-10-4.html