Principaux documents
AMBH2D6F186E
Ambeed, Inc.
4-Oxo-2-azetidinecarboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.09
Numéro MDL:
Iupac Name
4-oxo-2-azetidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C4H5NO3/c6-3-1-2(5-3)4(7)8/h2H,1H2,(H,5,6)(H,7,8)
Clé InChI
YSPMLLKKKHCTBN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/98019-65-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements