Principaux documents
AMBH2D6F0F0B
Ambeed, Inc.
a-Tosyl-(3-methoxybenzyl) isocyanide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.37
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-{isocyano[(4-methylphenyl)sulfonyl]methyl}-3-methoxybenzene
Inchi Code
1S/C16H15NO3S/c1-12-7-9-15(10-8-12)21(18,19)16(17-2)13-5-4-6-14(11-13)20-3/h4-11,16H,1,3H3
Clé InChI
INJOLCGALKIREA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/394655-17-5.html
Pictogrammes
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :