Principaux documents
AMBH2D6F0D89
Ambeed, Inc.
2-Chloro-3-ethoxy-6-fluorophenylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.42
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-3-ethoxy-6-fluorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H9BClFO3/c1-2-14-6-4-3-5(11)7(8(6)10)9(12)13/h3-4,12-13H,2H2,1H3
Clé InChI
OYOREJXDXHCMPQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/957120-93-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/957120-93-3.html