Principaux documents
AMBH2D6F0246
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(4-formylphenyl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl (4-formylphenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H10O3/c1-13-10(12)6-8-2-4-9(7-11)5-3-8/h2-5,7H,6H2,1H3
Clé InChI
YPJYQGMVBYQTTA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/96524-70-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements