Principaux documents
AMBH2D6F01F3
Ambeed, Inc.
Methyl 5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H9NO3/c1-10-6(9)4-2-5(8)7-3-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
FJRTVLWHONLTLA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35309-35-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements