Key Documents
AMBH2D6F017E
Ambeed, Inc.
5-Methoxypicolinonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.14
Numéro MDL:
Iupac Name
5-methoxy-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H6N2O/c1-10-7-3-2-6(4-8)9-5-7/h2-3,5H,1H3
Clé InChI
XUGRSPXJFBZQSS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89809-63-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/89809-63-2.html