Principaux documents
AMBH2D6F0106
Ambeed, Inc.
4-Bromo-1H-benzoimidazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.03
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c8-5-2-1-3-6-7(5)10-4-9-6/h1-4H,(H,9,10)
Clé InChI
MUQFMGBYYAOIJK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/83741-35-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/83741-35-9.html