Principaux documents
AMBH2D6EF819
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(2-chloropyrimidin-4-yl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.77
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-chloro-4-pyrimidinyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H19ClN4O2/c1-13(2,3)20-12(19)18-8-6-17(7-9-18)10-4-5-15-11(14)16-10/h4-5H,6-9H2,1-3H3
Clé InChI
GZYDEJABHMSOIM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/221050-88-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/221050-88-0.html