Principaux documents
AMBH2D6EEE5C
Ambeed, Inc.
H-DL-3-Phe(4-F)-OMe·HCl
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.67
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-amino-3-(4-fluorophenyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12FNO2.ClH/c1-14-10(13)9(12)6-7-2-4-8(11)5-3-7;/h2-5,9H,6,12H2,1H3;1H
Clé InChI
FHEHCZJLZDLUAW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/64282-12-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements