Principaux documents
AMBH2D6ED9A2
Ambeed, Inc.
3-Amino-5-fluorobenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-amino-5-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H6FNO2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Clé InChI
RYLBYCHERDTVAY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/786616-54-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements