Principaux documents
AMBH2D6ECC42
Ambeed, Inc.
6-Amino-5-nitropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.1
Numéro MDL:
Iupac Name
6-amino-5-nitro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Inchi Code
1S/C4H4N4O4/c5-2-1(8(11)12)3(9)7-4(10)6-2/h(H4,5,6,7,9,10)
Clé InChI
SNNFJRQZJGEAQU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3346-22-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements