Principaux documents
AMBH2D6EC5A7
Ambeed, Inc.
5-Methylthiazole-2-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.17
Numéro MDL:
Iupac Name
5-methyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H5NOS/c1-4-2-6-5(3-7)8-4/h2-3H,1H3
Clé InChI
UUIAJFQYWAFZEO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13838-78-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/13838-78-3.html